Merck
D9188
KIMBLE Dounce組織破砕セット
40 mL complete
別名:
885300-0040, Dounce Tissue Grinder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
glass
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
Kimble® 885300-0040
乳棒Aクリアランス
0.0030-0.0060 in.
乳棒Bクリアランス
0.0010-0.0030 in.
有効容積 × L
40 mL × 215 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細胞に対して用い、ホモジナイゼ-ション後に核がそのままの状態で残るような作業を行うことを前提にデザインされています。全てガラス製です。各セットに2本の乳棒が付いています。大きい破砕用乳棒は、最初にサンプルを細かくするために用います。小さい破砕用乳棒は、最終的なホモジネ-トを調製するために用います。
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.• All-glass construction• Two pestles are supplied with each complete unit• Large clearance pestle is used for the initial sample reduction• Small clearance pestle is used to form the final homogenate• Replacement components are available and completely interchangeable
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yue Zong et al.
Cell research, 29(6), 460-473 (2019-04-06)
AMPK, a master regulator of metabolic homeostasis, is activated by both AMP-dependent and AMP-independent mechanisms. The conditions under which these different mechanisms operate, and their biological implications are unclear. Here, we show that, depending on the degree of elevation of