Merck
P7859
Sigma-Aldrich
Potter Elvehjem PTFE乳棒とガラス管
working volume 8 mL
別名:
886000-0022, PTFE Pestle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
glass
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
チューブ全体L × 外径
150 mm × 19 mm
有効容積
8 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すべてガラス製ですが、PTFE製の乳棒と未研磨チューブが付いています。乳棒の下部は丸みを帯びた形状。サンプルは、丸みのある部分で徐々に擦り砕かれてより小さくます。サンプルが円筒部の中に押し込まれるにつれ、ホモジネートが生成されます。より柔らかい組織での使用を推奨します。
乳棒とチューブとの間の間隔(クリアランス)は、0.004インチから0.006インチです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4