Merck
11412272001
Roche
形質転換成長因子-β1、ヒト(hTGF-β1)
recombinant (CHO cells)
別名:
hTGF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in CHO cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
形状
solution
有効性
<0.1 ng/mL EC50
分子量
25,000 Da
包装
pkg of 1 mL (1 μg)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFB1(7040)
詳細
組換えヒトTGF- β1は、CHO(チャイニーズハムスター卵巣)細胞で産生され、標準的なクロマトグラフィー技術により精製されます。
PBSと1 mg/mL BSAの溶液、細孔径0.2 μmの膜でろ過。
特異性
種の特異性:形質転換成長因子-β1(TGF-β1)は、ヒトおよびマウスの細胞に効果的です。
特定のアクティビティ/EC50:<0.1 ng/ml, at least the same specific activity (EC<SUB>50は、示された標準と比較して保証されています。
アプリケーション
トランスフォーミング成長因子-β1、ヒト(hTGF-β1)は、歯周矯正靭帯のリモデリング中にペリオスチン(PN)の機能とその根底にあるメカニズムを調べるために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
形質転換成長因子-β1、ヒト(hTGF-β1)は、さまざまな異なる細胞の多くの機能に影響を与える多機能成長因子です。
形質転換成長因子-β(TGF-β)ファミリーは、アポトーシス、細胞の成長および分化の制御に関与し、胚発生中に重要な役割を果たす多機能性サイトカインのグループで構成されています。
品質
純度:>95%(SDS-PAGE)
エンドトキシンレベル:<0.1 EU/μg(LALテスト)、<10 EU/mL (LALテスト)
注意:1 EUは0.1 ngに相当します。
シーケンス
天然のhTGF-β1と同一の、ジスルフィドブリッジで接続された2つの同一のポリペプチド鎖(112アミノ酸)。
鎖長2 x 112アミノ酸
単位の定義
EC50の定義:Mv1-Lu細胞によるDNA合成の半最大阻害(BrdU取り込み)を仲介するために必要なhTGF-β1の濃度。
調製ノート
作業濃度:0.01~10 ng/ml
組換え、ヒトTGF-β 1は0.01~10 ng/mlの濃度範囲で生物学的活性を発揮します。
実用的な溶液:濃縮TGF-β 1溶液(1 μg/ml)をPBSまたはBSA[またはHSA(ヒト血清アルブミン)]、1 mg/ml(0.1%)または血清1~10%を含む培地で希釈します。
保管条件(作業溶液):最良の結果を得るには、適切なアリコートを準備し、-15~-25°Cで保管してください。
注:凍結融解を繰り返し行わないでください。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Periostin is essential for periodontal ligament remodeling during orthodontic treatment.
Xu HY, et al.
Molecular Medicine Reports, 15(4), 1800-1806 (2017)
α-MSH stimulation contributes to TGF-β1 production via MC1R-MITF signaling pathway in melanoma cell
Hayashi E, et al.
Inflammation and regeneration, 35(5), 244-254 (2015)
Cloning, expression, and characterization of chicken transforming growth factor ?4
Pan, Hongjie, and Jaroslava Halper
Biochemical and Biophysical Research Communications, 24-30 (2003)
Barbara Chiavarina et al.
Theranostics, 11(4), 1626-1640 (2021-01-08)
Colorectal cancer (CRC) cells are traditionally considered unresponsive to TGFβ due to mutations in the receptors and/or downstream signaling molecules. TGFβ influences CRC cells only indirectly via stromal cells, such as cancer-associated fibroblasts. However, CRC cell ability to directly respond
資料
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com