product name
トランスフォーミング増殖因子-β2 ヒト, TGF-β2, recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
≥97% (electrophoresis)
形状
powder
有効性
0.04 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
25 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 2 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
適合性
suitable for
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFB2(7042) , TGFBR2(7048)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2815-10UG-PW:
T2815-BULK:
T2815-VAR:
T2815-2UG:
T2815-2UG-PW:
T2815-10UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Material in a Rabbit Model