製品名
Transforming Growth Factor-β2 Protein, Recombinant human, Transforming Growth Factor-beta2 (TGF-beta2) is a member of a superfamily of homologous, disulfide-linked, homodimeric proteins that regulate the proliferation & differentiation of normal & transformed cells.
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
比活性
≥5 x 10e6 U/mg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TGF-Beta2; 1EU/ug)
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... TGFB2(7042)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF113:
試験成績書(COA)