Merck
RAB0460
Sigma-Aldrich
ヒト TGF-β 1 ELISAキット
for serum, plasma, and cell culture supernatants
別名:
TGF-beta-1, Transforming growth factor beta-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.0823-60 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFB1(7040)
詳細
ヒトTGF-β 1 ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、および尿中のヒトTGF-β1を定量的に測定するin vitro酵素結合免疫吸着測定法です。
免疫原
組換えヒトTGF-β 1
アプリケーション
研究専用です。診断目的での使用はできません。
ヒトトランスフォーミング増殖因子-β1(TGF-β1)ELISAキットは、尿細管細胞から放出されるTGF-β1レベルの測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トランスフォーミング増殖因子-β1(TGF-β1)は、in vivoでの末梢CD4+CD25+ 制御性T細胞の恒常性、およびFOXP3(フォークヘッドボックスP3)発現の制御に重要な役割を果たす多能性サイトカインです。TGF-β1の受容体との結合は、遺伝子調節に関与するSMADタンパク質ファミリーのメンバーを活性化します。研究は、循環血中トランスフォーミング増殖因子-β1(TGF-β1)の発現低下が全身性エリテマトーデス(SLE)の発症に寄与する可能性があることを示しています。TGF-β1の多型は、関節リウマチ(RA)および塵肺の病因に関連しています。血清TGF-β1の発現は、全身性硬化症(SSc)患者で上昇しています。血清TGF-β1は、ギランバレー症候群(GBS)およびSScの潜在的なバイオマーカーとして機能します。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Association between Genetic Variants of Transforming Growth Factor-?1 and Susceptibility of Pneumoconiosis: A Meta-analysis.
Deng CW
Chinese Medical Journal (English Edition), 130(3), 357-364 (2017)
Increased serum concentrations of transforming growth factor-?1 (TGF-?1) in patients with Guillain-Barre syndrome.
Chang KH
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 461, 8-13 (2016)
Qiao Huang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(1), 692-698 (2019-07-02)
NEF is a tumor suppressing long non-coding (lnc)RNA in hepatocellular carcinoma. Based on current literature, the involvement of NEF in other human diseases is still unknown. The current study aimed to investigate the potential involvement of NEF in glioma, which
Association between circulating transforming growth factor-?1 level and polymorphisms in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis: A meta-analysis.
Lee YH and Bae SC
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 63(1), 53-59 (2017)
Reassessing the Role of the Active TGF-?1 as a Biomarker in Systemic Sclerosis: Association of Serum Levels with Clinical Manifestations.
Dantas AT
Disease Markers (2016)