Merck
RAB0228
Sigma-Aldrich
Human IGF-I ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Insulin-like growth factor I, Mechano growth factor, Somatomedin-C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGF1(3479)
詳細
The Human IGF-I ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IGF-I in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IGF-I
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Activation of the IGF1 pathway mediates changes in cellular contractility and motility in single-suture craniosynostosis.
Al-Rekabi Z
Journal of Cell Science, 129 (2016)
Various growth factor yields in various platelet rich plasma processing methods.
Sari P
BioTechnology: An Indian Journal, 9 (2014)
Effects of insulin and insulin-like growth factors on cultured human hair follicles: IGF-I at physiologic concentrations is an important regulator of hair follicle growth in vitro.
Philpott MP, et. al.
The Journal of Investigative Dermatology, 102, 857-857 (1994)
A Blutke et al.
Molecular and cellular endocrinology, 394(1-2), 88-98 (2014-07-16)
To study insulin-like growth factor 1 (IGF1)-independent effects of permanent growth hormone (GH) excess on body and organ growth and pathology in vivo, hemizygous bovine GH transgenic mice with homozygous disruption of the Igf1 gene (Igf1(-/-)/GH) were generated, and examined
Effects of insulin and insulin-like growth factors on cultured human hair follicles: IGF-I at physiologic concentrations is an important regulator of hair follicle growth in vitro.
Philpott MP
The Journal of Investigative Dermatology, 102, 857-861 (1994)