包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL10(3586)
詳細
インターロイキン10(IL-10)は、マクロファージ、単球、T細胞、B細胞などのさまざまな種類の哺乳類細胞で産生される免疫抑制サイトカインです。マウスIL-10は、ヒト細胞に対し不活性です。このタンパク質をコードする遺伝子は、ヒト染色体1q31-32に位置しています。
免疫原
遺伝子組換えヒトIL-10
アプリケーション
ヒトIL-10 ELISAキットは、血液透析(HD)を受けている尿毒症患者の血漿中のインターロイキン10(IL-10)を検出する酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)に使用されています。
研究用途専用。診断目的での使用はできません。
ヒトIL-10 ELISAキットは、細胞培養上清中のIL-10レベルの測定に使用されています。
ヒトIL-10 ELISAキットは、細胞培養上清中のIL-10レベルの測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IL-10(インターロイキン10)は、抗炎症性サイトカインです。IL-10は、IL-1やTNF(腫瘍壊死因子)-αなどの炎症性サイトカインの発現を阻害します。IL-10は、IL-4と同様に体液性免疫応答を増強し、細胞性免疫反応を減衰させます。IL-10遺伝子の多型性は、子癇前症、強直性脊椎炎、鼻咽頭がん、基底細胞がんのリスクの上昇に関連しています。-1082A/GでのIL-10の多型性は、糖尿病性腎症と関連しています。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
sampleと入力してください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
IL-10: A Multifunctional Cytokine in Viral Infections
Journal of immunology research (2017)
Imbalance of Th22/Treg cells causes microinflammation in uremic patients undergoing hemodialysis
Bioscience Reports, 39(10), 866-866 (2019)
Identification of functional domains on human interleukin-10
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94(26), 14620-14620 (1997)
TNF-a and IL10 polymorphisms interaction increases the risk of ankylosing spondylitis in Chinese Han population.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(11), 15204-15209 (2015)
Investigation on the association between inerleukin-10 -592C/A, 819C/T and -1082A/G gene polymorphisms and development of diabetic nephrophathy.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 15216-15221 (2015)