Merck
RAB0489
Sigma-Aldrich
Human soluble TNF Receptor 1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
sTNFRI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.55-400 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNFRSF1A(7132)
詳細
The Human sTNF RI (soluble tumor necrosis factor receptor I) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human sTNF RI in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human TNF RI
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Tumour necrosis factor (TNF) receptor superfamily member 1A is a type I single transmembrane glycoprotein. Signal transduction mediated by binding of TNFα regulates inflammatory, immune responses and apoptotic pathway. TNF receptor 1 is implicated in the end-stage renal disease and associated mortality. Mutations in TNF receptor 1 causes autosomal dominant tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS). Polymorphism in TNF receptor 1 causes multiple sclerosis.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
TNF receptor 1 genetic risk mirrors outcome of anti-TNF therapy in multiple sclerosis
Gregory AP, et al.
Nature, 488(7412), 508-511 (2012)
A novel TNFRSF1A gene mutation in a patient with tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome
Khabazi A, et al.
Hematology/oncology and Stem Cell Therapy, 11(3), 175-177 (2018)
Circulating TNF receptors 1 and 2 predict mortality in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis
Gohda T, et al.
Scientific Reports, 7, 43520-43520 (2017)
Kazuo Kubota et al.
Journal of clinical immunology, 34(5), 584-593 (2014-04-25)
To investigate clinical presentation, genetic background and cytokine profile of Japanese sporadic cases of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis (PFAPA) syndrome. Nine PFAPA syndrome patients were recruited. DNA sequence analysis of auto inflammatory disorder susceptibility genes, MEFV, MVK
Anil K Taneja et al.
International journal of cardiology, 175(2), 253-260 (2014-06-01)
Heart failure activates neurohormones, and elevated levels of brain natriuretic peptide (BNP) are associated with adverse outcomes. The SENIORS trial showed that nebivolol, a highly selective beta-1 antagonist with vasodilating properties, reduced the composite outcome of all cause mortality or