Merck
GF315
Sigma-Aldrich
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
animal free, >98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
別名:
Vascular Endothelial Growth Factor 165, VEGF-165, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
製品名
VEGF165 タンパク質、ヒト組換えアニマルフリー, The Vascular endothelial growth factor (VEGF or VEGFA) is a potent mediator of both angiogenesis & vasculogenesis in the fetus & adult. Manufactured using all non-animal reagents.
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
血管内皮増殖因子(VEGFまたはVEGFA)は、胎児および成人において、血管新生と脈管形成の両方に関わる強力な媒介因子です。ヒトは、121、145、165、183、189、206 アミノ酸(aa)の長さの、交互にスプライスされたアイソフォームを発現しています。VEGF165 が最も豊富かつ強力なアイソフォームで、次いで VEGF121、VEGF189 となっています。VEGF は強力な増殖および血管形成のサイトカインです。VEGFは内皮細胞の増殖および生存を刺激し、血管新生と血管透過性を促進します。VEGFは血管新生組織で発現し、正常および病的な血管新生において重要な役割を果たします。多くのエビデンスにより、VEGF が腫瘍転移および眼内血管新生症候群の誘発に関与していることが示されています。VEGFは以下の 3 つの受容体を介してシグナルを伝達します:fms 様チロシンキナーゼ(flt-1)、KDR 遺伝子産物(KDR のマウスホモログは flk-1 遺伝子産物)および flt4 遺伝子産物です。組換えヒト VEGF は、2 つの 165 アミノ酸のポリペプチド鎖で構成された 38.2 kDa のジスルフィド結合ホモダイマータンパク質です。
製品供給源:E. coli(大腸菌)
特異性
交差反応性
マウス、ラット、ブタ、ハムスター、マス、緑藻、ヒツジ、ウシ、ウサギ、モルモット
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
成長因子&受容体
品質
生物活性アッセイ:1.0 ~ 8.0 ng/mL の濃度範囲を用いた、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)の増殖の用量依存的刺激により決定されます。
物理的形状
組換え動物フリーヒト VEGF165 は、非動物性試薬のみを使用して製造されています。
製品は凍結乾燥前に0.2ミクロンフィルターでろ過されています。
保管および安定性
-20°Cで受領日から最大6カ月間保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF315:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John P Morgan et al.
Nature protocols, 8(9), 1820-1836 (2013-08-31)
This protocol describes how to form a 3D cell culture with explicit, endothelialized microvessels. The approach leads to fully enclosed, perfusable vessels in a bioremodelable hydrogel (type I collagen). The protocol uses microfabrication to enable user-defined geometries of the vascular
Wutigri Nimlamool et al.
Molecular biology of the cell, 26(15), 2755-2768 (2015-06-13)
Gap junctions (GJs) exhibit a complex modus of assembly and degradation to maintain balanced intercellular communication (GJIC). Several growth factors, including vascular endothelial growth factor (VEGF), have been reported to disrupt cell-cell junctions and abolish GJIC. VEGF directly stimulates VEGF-receptor