製品名
血管内皮増殖因子 マウス由来, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
有効性
≤10 ng/mL
品質
endotoxin tested
分子量
protein 39 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... VEGFA(22339)
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V4512-BULK:
V4512-50UG-PW:
V4512-VAR:
V4512-10UG:
V4512-50UG:
V4512-5UG:
V4512-10UG-PW:
V4512-5UG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.