詳細
遺伝子EGF(上皮成長因子)はヒト染色体4q25-27にマップされます。 EGF遺伝子は、ペプチドホルモンEGFの生成のためにpro-EGFへと切断される大きなI型膜固定前駆体タンパク質をコードしています。mRNAは、腎臓、唾液腺、大脳、および前立腺で発現しています。 組換えヒトEGFは、53のアミノ酸残基と3つの分子内ジスルフィド結合を持つ6.2kDaの球状タンパク質です。
アプリケーション
EGF(上皮成長因子)ヒトは、MCF10A細胞(ヒト乳腺上皮細胞)を維持するための培養培地で使用されてきています。
生物化学的/生理学的作用
EGF(上皮成長因子)は、さまざまな表皮細胞や上皮細胞の増殖を刺激する強力な成長因子です。 また、EGFは、胃液分泌を阻害し、創傷治癒に関与することも確認されています。 EGFは、クラスIチロシンキナーゼ受容体であるc-erbBとして知られる受容体を介してシグナルを伝達します。 この受容体もTGF(トランスフォーミング増殖因子)-αおよびVGF(ワクシニアウイルス増殖因子)に結合します。EGF遺伝子の変異は、非小細胞肺がんのリスクと関連している可能性があります。 また、未分化甲状腺がんおよび腎性低マグネシウム血症にも関与しています。細胞分化と神経栄養プロセスを制御します。
シーケンス
NSDSECPLSH DGYCLHDGVC MYIEALDKYA CNCVVGYIGE RCQYRDLKWW ELR
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mlに再構成します。ボルテックスはしないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保管できます。長期保管する場合には、安定化剤(5%トレハロースなど)を含むバッファーでさらに希釈して、使用量に分注して-20°C~ -80°Cで保管することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3027-500UG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Basal p21 controls population heterogeneity in cycling and quiescent cell cycle states.
Overton KW
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 111, E4386-E4393 (2014)
Clinical Implication of EGF A61G Polymorphism in the Risk of Non Small Cell Lung Adenocarcinoma Patients: A Case Control Study.
Masroor M
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16, 7529-7534 (2015)
The miR-200 family regulates the epithelial-mesenchymal transition induced by EGF/EGFR in anaplastic thyroid cancer cells.
Zhang Z
International Journal of Molecular Medicine, 30, 856-862 (2012)
Neurotrophic actions of a novel molluscan epidermal growth factor.
Hermann PM
The Journal of Neuroscience, 20, 6355-6364 (2000)
Reactive oxygen species (ROS) are essential mediators in epidermal growth factor (EGF)-stimulated corneal epithelial cell proliferation, adhesion, migration, and wound healing.
Huo Y
Experimental Eye Research, 89, 876-886 (2009)
資料
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.