安全性情報
GF343
Sigma-Aldrich
PDGF-AA、
ヒトリコンビナント、アニマルフリー
別名:
PDGFA, PDGF-1, PDGF-A, PDGF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
品質水準
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
PDGFは、2つの12.0~13.5kDaポリペプチド鎖からなるジスルフィド結合二量体であり、PDGF-AおよびPDGF-B鎖と呼ばれています。3つの天然PDGF;PDGF-AA、PDGF-BBおよびPDGF-ABは、平滑筋細胞、結合組織細胞、骨軟骨細胞、および一部の血液細胞などさまざまなタイプの細胞に対する強力なマイトジェンです。 PDGFは、血小板α-顆粒で貯蔵され、血小板活性化時に放出されます。PDGFは、過形成、走化性、胚神経細胞の発生、および呼吸器細管上皮細胞の発生などの生物学的プロセスに関与しています。PDGFにより使用される2つの明確なシグナル受容体が同定され、PDGFR-αおよびPDGFR-βと命名されています。PDGFR-αは、3つのPDGF型それぞれの高親和性受容体です。一方、PDGFR-βはPDGF-BBおよびPDGF-ABとのみ相互作用します。
遺伝子組換えヒトPDGF-AAは、2本のA鎖による28.5 kDaジスルフィド結合ホモ二量体です(全部で250個のアミノ酸)。
製品の由来:タンパク質は大腸菌で発現されます。
このタンパク質は、動物製品/試薬を使用せずに製造されており、動物性物質を含まないと考えられ、動物ウイルスの伝播の可能性がありコンタミネーションを回避しなければならないプロトコルで使用できます。
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
成長因子・受容体
品質
Balb/c 3T3細胞の増殖を用量依存的に刺激することによって決定されます。この効果のED50は1.0~3.0 ng/mLと予測されています。
物理的形状
製品は10mM酢酸中であり、凍結乾燥前に0.2ミクロンフィルターでろ過しています。
保管および安定性
受領日から最長4か月、-20°Cで保存できます。開封前にバイアルを遠心してください。
水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。 ボルテックスしないでください。長期間保存する場合は、担体タンパク質を含む緩衝液でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°Cで保存することを推奨します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF343:
試験成績書(COA)