安全性情報
SRP3138
Sigma-Aldrich
PDGF-BB ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
グリオーマ由来増殖因子(GDGF), 血小板由来増殖因子-BB, 骨肉腫由来増殖因子(ODGF)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
1.0-3.0 ng/mL ED50
分子量
24.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PDGFB(5155)
詳細
PDGF(血小板由来成長因子受容体)は、2つの12.0~13.5kDaポリペプチド鎖からなるジスルフィド結合二量体であり、PDGF-AおよびPDGF-B鎖と呼ばれています。PDGFにより使用される2つの明確なシグナル受容体が同定され、PDGFR-αおよびPDGFR-βと命名されています。PDGFR-αは、3つのPDGF型それぞれの高親和性受容体です。一方、PDGFR-βはPDGF-BBおよびPDGF-ABとのみ相互作用します。遺伝子PDGF-Bは、ヒト染色体22q13.1にマッピングされています。遺伝子組換えヒトPDGF-BBは、2本のB鎖による24.3 kDaジスルフィド結合ホモ二量体です(全部で218個のアミノ酸)。
アプリケーション
PDGF-BBヒトは、細胞生存アッセイで使用されています。本化合物は、PDGFRα(血小板由来成長因子受容体α)陽性HTPC(ヒト精巣管周細胞)における刺激物として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
3つの天然PDGF(血小板由来成長因子受);PDGF-AA、PDGF-BBおよびPDGF-ABは、平滑筋細胞、結合組織細胞、骨軟骨細胞、および一部の血液細胞など様々なタイプの細胞に対する強力なマイトジェンです。 PDGFは、血小板α-顆粒で貯蔵され、血小板活性化時に放出されます。PDGFは、過形成、走化性、胚神経細胞の発生、および呼吸器細管上皮細胞の発生などの生物学的プロセスに関与しています。PDGFR-βとともにPDGF-Bは血管成熟に関与しています。本化合物は、成長する血管に平滑筋細胞および周皮細胞を運んできます。PDGF-Bのヘテロ接合性変異は、原発性家族性脳石灰化と関連しています。
シーケンス
SLGSLTIAEP AMIAECKTRT EVFEISRRLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RPTQVQLRPV QVRKIEIVRK KPIFKKATVT LEDHLACKCE TVAAARPVT
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM酢酸)。
再構成
開封前にバイアルを遠心します。 0.1~1.0 mg/mLの濃度になるまで水で再構成します。 ボルテックスしないでください。 本溶液は、2~8℃で最大1週間保存できます。 長期保存する場合は、さらに安定剤(例えば5%トレハロース)含有緩衝液で希釈し、作業アリコートで-20~-80℃で保存してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP3138-10UG:4548173959122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dovitinib preferentially targets endothelial cells rather than cancer cells for the inhibition of hepatocellular carcinoma growth and metastasis.
Chen ZY, et al.
Journal of Translational Medicine, 10, 245-245 (2012)
Arterial smooth muscle cells express platelet-derived growth factor (PDGF) A chain mRNA, secrete a PDGF-like mitogen, and bind exogenous PDGF in a phenotype- and growth state-dependent manner.
Sjolund M, et al.
The Journal of Cell Biology, 106, 403-413 (1998)
Human testicular peritubular cells host putative stem Leydig cells with steroidogenic capacity.
Landreh L, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 99, E1227-E1235 (2014)
Zhi-Yuan Chen et al.
Journal of translational medicine, 10, 245-245 (2012-12-12)
Dovitinib is a receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor targeting vascular endothelial growth factor receptors, fibroblast growth factor receptors and platelet-derived growth factor receptor β. Dovitinib is currently in clinical trials for the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC). In this study
Thomas Daubon et al.
Nature communications, 10(1), 1146-1146 (2019-03-10)
We undertook a systematic study focused on the matricellular protein Thrombospondin-1 (THBS1) to uncover molecular mechanisms underlying the role of THBS1 in glioblastoma (GBM) development. THBS1 was found to be increased with glioma grades. Mechanistically, we show that the TGFβ