Merck
P3201
Sigma-Aldrich
血小板由来成長因子-BB ヒト
≥98% (HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
PDGF-BB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
血小板由来成長因子-BB ヒト, PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
1.0-3.0 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
~25 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PDGFB(5155)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血小板由来増殖因子(PDGF)はホモおよびヘテロ二量体として発現されます:PDGF-AB FDGF-AA、PDGF-BB、PDGF-CCおよびPDGF-DD。PDGF遺伝子は、ヒト染色体7p22.3に対して高い相同性を有し、マッピングされています。PDGFの活性型は、ジスルフィド結合型二量体として存在します。これはシスチンノットフォールド増殖因子ドメインで構成され、高い相同性を有しますが、アイソフォーム間で長さの変動が示されているN-末端プロドメインは例外です。
アプリケーション
血小板由来増殖因子-BBヒトは、以下の用途に使用されています:
  • 近位尿細管および糸球体外植片細胞培養における増殖サプリメントとして
  • 3次元足場の調製に
  • 増殖因子シグナル伝達経路に及ぼすブリバニブの効果を研究するために
  • トランスウェル移動アッセイに
生物化学的/生理学的作用
血小板由来成長因子(PDGF)は、様々な細胞に備わる多機能作用を誘発します。これは皮膚や腱の線維芽細胞、血管平滑筋細胞、グリア細胞および軟骨細胞などの中胚葉由来の細胞に対して分裂誘発性を示します。PDGFは、好中球、単球および線維芽細胞の遊走性を大幅に活性化します。これはリン脂質、コレステロールエステル、グリコーゲンおよびプロスタグランジンの合成を増加させ、LDL(低比重リポタンパク質)受容体結合を調節します。
PDGFは、線維芽細胞の増殖と細胞外マトリックスの産生を刺激することにより、組織の修復を促進します。PDGF-BB異性体は、血管新生に不可欠であることが判明しており、腫瘍内で高度に発現し、発がん性周皮細胞の動員を媒介します。PDGF-BBは、骨の恒常性、修復および再生の重要な調節因子です。
その他情報
ヒトPDGFのB鎖からなる二量体
物理的形状
孔径0.2 μmのフィルターでろ過した30 mM酢酸溶液から凍結乾燥。
アナリシスノート
生物活性は、休止期のNR6R-3T3線維芽細胞の3H-チミジン取り込みに対する促進活性として測定されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3201-50UG-PW:
P3201-10UG:
P3201-50UG:
P3201-BULK:
P3201-10UG-PW:
P3201-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clinical Findings Associated with a De Novo Partial Trisomy 10p11. 22p15. 3 and Monosomy 7p22. 3 Detected by Chromosomal Microarray Analysis.
Kohannim O,et al.
Case Reports in Genetics, 2011 , 1-6 (2011)
Islet grafting and imaging in a bioengineered intramuscular space
Witkowski P, et al.
Transplantation, 88.9, 1065-1065 (2009)
Yasutoshi Takashima et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 310(5), F395-F408 (2016-01-15)
Glomerular integrity and functions are maintained by growth factor signaling. Heparan sulfate, the major component of glomerular extracellular matrixes, modulates growth factor signaling, but its roles in glomerular homeostasis are unknown. We investigated the roles of heparan sulfate 6-O-endosulfatases, sulfatase
Matrix stiffness regulates migration of human lung fibroblasts.
Asano1 S, et al.
Physiological Reports, 5.9, 1-11 (2017)
Anaïs Begemann et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 23(3), 543-554 (2020-11-06)
A few de novo missense variants in the cytoplasmic FMRP-interacting protein 2 (CYFIP2) gene have recently been described as a novel cause of severe intellectual disability, seizures, and hypotonia in 18 individuals, with p.Arg87 substitutions in the majority. We assembled
資料
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.