Merck
SML1046
Sigma-Aldrich
CHIR99021
≥98% (HPLC), powder, GSK-3 inhibitor
別名:
6-[[2-[[4-(2,4-ジクロロフェニル)-5-(5-メチル-1H-イミダゾール-2-イル)-2-ピリミジニル]アミノ]エチル]アミノ]-3-ピリジンカルボニトリル, CT99021
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18Cl2N8
CAS番号:
分子量:
465.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
CHIR99021, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC(C=C1Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC(N=C3)=CC=C3C#N)=NC=C2C4=NC(C)=CN4
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
InChI Key
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
CHIR99021は、アミノピリミジン誘導体です。CHIR99021は、グリコーゲンシンターゼキナーゼ-3(GSK-3)活性を阻害することによりマウスの胚性幹細胞(ESC)の自己再生能を促進し、β-カテニンおよびc-Myc機能の発現増加(上方制御)を増強します。CHIR99021は、トランスフォーミング増殖因子β(TGF-β)、Notchおよびマイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)シグナル伝達経路を調節することによってESCの自己再生を促進します。CHIR99021は、無翅/統合(wnt)シグナル伝達のアゴニストであり、サイクリンA発現を増加(上方制御)し、非小細胞肺癌(NSCLC)細胞株の細胞増殖を促進します。
アプリケーション
CHIR99021は、ヒト多能性幹細胞由来心筋細胞(hPSC)の分化に対するその影響を調べるためにWntシグナル伝達アゴニストとして使用されています。
CHIR99021は、以下の目的で使用されています:
  • ヒト肺線維芽細胞をニューロンに変換するための小分子とのカクテルに
  • 胚盤胞培養用のカリウム添加シンプレックス最適化培地(KSOM)の培地サプリメントとして
  • 皮質形成におけるGSK-3の役割を調べるためのGSK-3の慢性阻害
生物化学的/生理学的作用
CHIR99021は、グリコーゲンシンターゼキナーゼ3の非常に強力な阻害剤です(GSK3、GSK3αおよびGSK3βのIC50値 = それぞれ10および6.7 nM)。 CDKに対する交差反応性はありません。CHIR99201は、ヒトおよびマウスの胚性幹細胞の自己再生を増強し、体細胞の幹細胞への再プログラミングを強化します。
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1046-BULK:
SML1046-25MG:4548173339207
SML1046-VAR:
SML1046-5MG:4548173339214
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
The roles of Notch3 on the cell proliferation and apoptosis induced by CHIR99021 in NSCLC cell lines: a functional link between Wnt and Notch signaling pathways
Li C, et al.
PLoS ONE, 8(12), e84659-e84659 (2013)
CHIR99021 promotes self-renewal of mouse embryonic stem cells by modulation of protein-encoding gene and long intergenic non-coding RNA expression
Wu Y, et al.
Experimental Cell Research, 319(17), 2684-2699 (2013)
Co-incident insertion enables high efficiency genome engineering in mouse embryonic stem cells
Shy BR
Nucleic Acids Research, 44, 7997-8010 (2016)
Longitudinal dissection in brain organoids at single cell resolution uncovers the developmental role of GSK3 in human corticogenesis
Tobon AL, et al.
bioRxiv (2018)
Chemical conversion of human lung fibroblasts into neuronal cells
Wan XY, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(3), 1463-1468 (2018)
資料
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.