Merck
S4317
Sigma-Aldrich
SB 431542 水和物
≥98% (HPLC), powder, inhibits activation of SMAD proteins
別名:
4-(5-ベンゾール[1,3]ジオキソール-5-イル-4-ピリジン-2-イル-1H-イミダゾール-2-イル)-ベンズアミド 水和物, 4-[4-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-5-(2-ピリジニル)-1H-イミダゾール-2-イル]-ベンズアミド 水和物, 4-[4-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-5-(2-ピリジル)-1H-イミダゾール-2-イル]-ベンズアミド 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H16N4O3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
384.39 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
SB 431542 水和物, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.NC(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc4OCOc4c3)c([nH]2)-c5ccccn5
InChI
1S/C22H16N4O3.H2O/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17;/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26);1H2
InChI Key
WQUIJVKNPYBZOF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SB-431542 は、大腸腫瘍細胞における、血小板由来成長因子受容体 B の発現および TGF-β経路の活性化に関する研究に使用されました。細胞外マトリックスの調節や筋芽細胞の分化におけるTGF-βシグナルの役割を調べる研究に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
SB-431542 は、TGF-βを介する SMAD タンパク質の活性化、コラーゲンおよびフィブロネクチンの発現、細胞の増殖や運動性を阻害します。血清またはERK、p38 もしくは JNK などのストレスに対する応答において活性化されるキナーゼは阻害しません。
トランスフォ-ミング増殖因子βス-パ-ファミリ-の I 型アクチビンレセプタ-様キナ-ゼ (ALK) レセプタ-に対する強力かつ選択的なインヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、GlaxoSmithKlineによって開発されました。他の医薬由来化合物や承認済み医薬品/医薬品候補のリストを見るには、こちらをクリックしてください
法的情報
Glaxo­Smith­Klineの同意を得て、研究目的として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4317-VAR:
S4317-5MG:
S4317-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N J Laping et al.
Molecular pharmacology, 62(1), 58-64 (2002-06-18)
Transforming growth factor beta1 (TGF-beta1) is a potent fibrotic factor responsible for the synthesis of extracellular matrix. TGF-beta1 acts through the TGF-beta type I and type II receptors to activate intracellular mediators, such as Smad proteins, the p38 mitogen-activated protein
A Smad3 and TTF-1/NKX2-1 complex regulates Smad4-independent gene expression.
Isogaya K, Koinuma D, Tsutsumi S, et al.
Cell Research, 24(8), 994-1008 (2014)
Mark D Hjelmeland et al.
Molecular cancer therapeutics, 3(6), 737-745 (2004-06-24)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) is a multifunctional cytokine that promotes malignant glioma invasion, angiogenesis, and immunosuppression. Antisense oligonucleotide suppression of TGF-beta(2) ligand expression has shown promise in preclinical and clinical studies but at least two ligands mediate the effects of
Paola Bendinelli et al.
International journal of molecular sciences, 20(10) (2019-05-28)
Hepatocyte growth factor (HGF) and transforming growth factor β1 (TGFβ1) are biological stimuli of the micro-environment which affect bone metastasis phenotype through transcription factors, but their influence on the growth is scarcely known. In a xenograft model prepared with 1833
Ernst J A Steller et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 15(2), 204-217 (2013-02-27)
In epithelial tumors, the platelet-derived growth factor receptor B (PDGFRB) is mainly expressed by stromal cells of mesenchymal origin. Tumor cells may also acquire PDGFRB expression following epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), which occurs during metastasis formation. Little is known about PDGFRB
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.