product name
CKI-7 二塩酸塩, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
desiccated
色
white to light tan
溶解性
H2O: >5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2ccncc12
InChI
1S/C11H12ClN3O2S.2ClH/c12-10-1-2-11(18(16,17)15-6-4-13)9-7-14-5-3-8(9)10;;/h1-3,5,7,15H,4,6,13H2;2*1H
InChI Key
JUAVTXYOCISSSL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C0742-25MG:
C0742-BULK:
C0742-5MG:
C0742-VAR:
試験成績書(COA)