Merck
B0560
Sigma-Aldrich
(−)-ブレビスタチン
≥98% (HPLC), solid, cell cycle inhibitor
別名:
1-フェニル-1,2,3,4-テトラヒドロ-4-ヒドロキシピロロ[2.3-b]-7-メチルキノリン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N2O2
CAS番号:
分子量:
292.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
(−)-ブレビスタチン, solid, synthetic
品質水準
形状
solid
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble(lit.)
ethyl acetate: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
methylene chloride: soluble(lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI Key
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
詳細
(-)-ブレビスタチンは生物活性を持つ低分子で、骨格筋および非筋肉ミオシンIIアイソフォームの選択的阻害剤です。ミオシンII ATPアーゼ阻害剤であるブレビスタチンの作用機序は、I、VおよびXなど他のミオシンスーパーファミリーに影響を与えません。ブレビスタチンは光感受性が高く、光退色は完全にその効果を反転させる可能性があります。ブレビスタチンは心臓血管生理学において興奮収縮関連試薬として一般的に用いられます。ブレビスタチンは細胞間のCa2+波動伝搬におけるトロンビンの抑制効果を制御します。ブレビスタチンは太いフィラメントのオフ状態を安定化させることで心臓収縮能を低下させます。複数のクラスIIミオシンに対して選択性および親和力を持つため、ブレビスタチンは細胞運動性の研究および筋肉の生理学の用途で魅力的な候補です。
アプリケーション
(-)-ブレビスタチンは心臓収縮能に対する影響およびアクトミオシン収縮能に対するトロンビンの影響についての研究に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
(-)‐ブレビスタチンは細胞周期阻害剤です;非筋肉ミオシンIIの選択的阻害剤です。
特徴および利点
この化合物はアポトーシス研究向けの注目の製品です。さらに特徴があるアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B0560-VAR:
B0560-BULK:
B0560-1MG:
B0560-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valerie C Coffman et al.
Molecular biology of the cell, 20(24), 5195-5210 (2009-10-30)
Two prevailing models have emerged to explain the mechanism of contractile-ring assembly during cytokinesis in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe: the spot/leading cable model and the search, capture, pull, and release (SCPR) model. We tested some of the basic assumptions
Application of blebbistatin as an excitation-contraction uncoupler for electrophysiologic study of rat and rabbit hearts
Fedorov VV, et al.
Heart Rhythm : the Official Journal of the Heart Rhythm Society, 4(5), 619-626 (2007)
Omecamtiv mercabil and blebbistatin modulate cardiac contractility by perturbing the regulatory state of the myosin filament
Kampourakis T, et al.
The Journal of Physiology, 596(1), 31-46 (2018)
The myosin II ATPase inhibitor blebbistatin prevents thrombin-induced inhibition of intercellular calcium wave propagation in corneal endothelial cells
Ponsaerts R, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(11), 4816-4827 (2008)
Blebbistatin: use as inhibitor of muscle contraction
Farman GP, et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology, 455(6), 995-1005 (2008)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.