Merck
M1404
Sigma-Aldrich
ノコダゾール
≥99% (TLC), powder
別名:
N-(5-テノイル-2-ベンゾイミダゾリル)カルバミン酸メチル, R 17934, [5-(2-チエニルカルボニル)-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル]-カルバミン酸メチルエステル, [5-(2-チエニルカルボニル)-1H-ベンズイミダゾール-2-イル]カルバミン酸メチル, オンコダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11N3O3S
CAS番号:
分子量:
301.32
Beilstein:
1085978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
mp
300 °C (dec.)
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating)
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChI Key
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノコダゾール(NZO)は、タンパク質キナーゼと微小管の両方を標的とするベンズイミダゾール系の実験的薬剤です。これは、新しいコルヒチン結合部位阻害剤(CBSI)の探索におけるリード化合物としての役割を果たします。この共結晶化リガンドは、癌関連キナーゼ ABL、c-KIT、BRAF、および MEK に対して高親和性リガンドとして作用し、微小管重合の迅速に可逆的な阻害剤として機能します。
アプリケーション
ノコダゾールは、マウス黒色腫 B16-F1 細胞における微小管の脱重合を誘導するために使用されてきました。また、有糸分裂停止のための A549 細胞の治療にも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ノコダゾールは、β-チューブリンに結合し、2つの鎖間ジスルフィド結合のうちの1つの形成を防止することにより微小管を破壊し、それにより、微小管ダイナミクス、有糸分裂紡錘体機能の破壊、およびゴルジ複合体の断片化を阻害する有糸分裂阻害剤です。ノコダゾールは、G2/M期に細胞周期を停止させ、さらにT細胞抗原受容体のリン酸化を防ぎ、その活性を阻害します。ノコダゾールは、チューブリンの内因性のGTPアーゼ活性を促進し、JNK/SAPKシグナル伝達経路を活性化し、いくつかの正常細胞株および腫瘍細胞株においてアポトーシスを誘発します。ノコダゾールは、CRISPR相同組換え修復(HDR)効率を高め、Cas9-媒介編集頻度を上昇させることが示されています。
物理的形状
色は白色~薄い黄色およびピンク色
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1404-10MG:
M1404-2MG-PW:
M1404-BULK:
M1404-10MG-PW:
M1404-50MG-PW:
M1404-VAR:
M1404-50MG:
M1404-2MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muralidharan Mani et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1463-1474 (2019-06-15)
The perinuclear stacks of the Golgi apparatus maintained by dynamic microtubules are essential for cell migration. Activation of Akt (protein kinase B, PKB) negatively regulates glycogen synthase kinase 3β (GSK3β)-mediated tau phosphorylation, which enhances tau binding to microtubules and microtubule
Yuan He et al.
Journal of virology, 84(24), 12832-12840 (2010-09-24)
Many viruses interact with the host cell division cycle to favor their own growth. In this study, we examined the ability of influenza A virus to manipulate cell cycle progression. Our results show that influenza A virus A/WSN/33 (H1N1) replication
Microtubule dynamics alter the interphase nucleus
Gerlitz G, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 70, 1255-1268 (2013)
Alessandra Pisciottani et al.
Cells, 8(7) (2019-07-10)
Abscission is the final step of cell division, mediating the physical separation of the two daughter cells. A key player in this process is the microtubule-severing enzyme spastin that localizes at the midbody where its activity is crucial to cut
Revisiting activity of some nocodazole analogues as a potential anticancer drugs using molecular docking and DFT calculations
Khattab M and Al-Karmalawy AA
Frontiers in Chemistry, 9, 628398-628398 (2021)
資料
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
CRISPRゲノム編集における相同組み換え修復(HDR)制御については、さまざまな細胞種でCRISPRによるHDRの効率を高める低分子が特定されています。
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.