product name
コルヒチン, ≥95% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
色
white to yellow
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
SMILES記法
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI Key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in vitro姉妹染色分体交換(SCE)アッセイ
- in vitroにおける抗ウイルス、抗細菌、抗真菌、および細胞毒性活性の研究
- 微小管破壊
- タキソール処理細胞からの Ca2+ 過渡変化への影響の解析
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管および安定性
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C9754-5G:
C9754-BULK:
C9754-1G:
C9754-VAR:
C9754-100MG:
C9754-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox