Merck
V1377
Sigma-Aldrich
ビンブラスチン 硫酸塩
≥97% (HPLC), powder, plant alkaloid
別名:
VLB, ビンカロイコブラスチン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H58N4O9 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
909.05
Beilstein:
3659812
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ビンブラスチン 硫酸塩, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
(powder or amorphous or crystalline powder)
white to light yellow
mp
267 °C (dec.) (lit.)
Absorption
14 at 270 nm in 0.1 M phosphate buffer at 1 mM
16.2 at 259 nm in ethanol at 1 mM
53.7 at 214 nm in ethanol at 1 mM
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.[H][C@@]12CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C1)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@@]7([H])[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@]89[H])C(=O)OC)C[C@](O)(CC)C2
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI Key
KDQAABAKXDWYSZ-PNYVAJAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビンブラスチン硫酸塩は以下の用途に使用されています:
  • ヒト細胞株のG2/M期同期化のための微小管脱重合薬
  • ヒト大腸癌細胞株(HCT116)における多剤耐性スクリーニング基質
  • ショウジョウバエ脳のsub perineural gliaにおける抗微小管剤
生物化学的/生理学的作用
チュ-ブリンに結合し、らせん状凝集体の自己会合を誘導することによって微小管の集合を阻害する植物アルカロイドであり、この反応はβ-チュ-ブリンのC末端により調節されていると考えられ、GDPおよびGTPで促進されます。微小管を脱重合させます。紡錘体形成を阻害してG2/M期で細胞周期を停止させます。Raf-1活性化、bcl-2ファミリ-タンパク質のリン酸化、p53の発現誘導や複数の腫瘍細胞株のアポト-シスなどを引き起こします。PgpおよびCYP3A4の基質です。
特徴および利点
本化合物は、Eli Lillyにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox研究用製品です。さらにADME Tox研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V1377-5MG:
V1377-10MG:
V1377-VAR:
V1377-5MG-PW:
V1377-50MG-PW:
V1377-1MG:
V1377-50MG:
V1377-10MG-PW:
V1377-1MG-PW:
V1377-BULK:
V1377-25MG-PW:
V1377-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of drugs to study role of microtubule assembly dynamics in living cells.
M A Jordan et al.
Methods in enzymology, 298, 252-276 (1998-09-30)
DrugTargetSeqR: a genomics-and CRISPR-Cas9-based method to analyze drug targets
Kasap C, et al.
Nature chemical biology, 10(8), 626-626 (2014)
Phosphorylation of mixed lineage leukemia 5 by CDC2 affects its cellular distribution and is required for mitotic entry
Liu J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(27), 20904-20914 (2010)
Evolutionary conservation of vertebrate blood-brain barrier chemoprotective mechanisms in Drosophila
Mayer F, et al.
The Journal of Neuroscience, 29(11), 3538-3550 (2009)
M V Blagosklonny et al.
Cancer research, 57(1), 130-135 (1997-01-01)
Recent studies have shown that paclitaxel leads to activation of Raf-1 kinase and have suggested that this activation is essential for bcl-2 phosphorylation and apoptosis. In the present study, we demonstrate that, in addition to paclitaxel, other agents that interact
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox