product name
スワインソニン, synthetic
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
溶解性
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)C12
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7?,8-/m1/s1
InChI Key
FXUAIOOAOAVCGD-DCDLSZRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to test its effect on neural stem cell proliferation
- to inhibit α-mannosidase in TC-1 tumor cells
- to inhibit β1,6-branching synthesis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S9263-PH:
S9263-.1MG-PW:
S9263-.1MG:
S9263-BULK-N:
S9263-.5MG-PW:
S9263-PPG:
S9263-.5MG:
S9263-VAR:
S9263PROC:
S9263-BULK:
S9263-2MG:
試験成績書(COA)