product name
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus,
詳細
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
品質水準
アッセイ
≥98% (A+B+C+D, HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
DMF: soluble
pyridine: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI Key
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
N-linked glycosylation
thrombin-induced Ca2+ mobilization in cells
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Price, B.D., et al. 1992. J. Cell Physiol.152, 545.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
12819S-MG:
12819S-5MG:
654380-MG:
654380-10MG:
654380-1.1ML:
654380-50MG:
試験成績書(COA)