Merck
P21005
Sigma-Aldrich
4-フェニル酪酸
99%
別名:
γ-Phenylbutanoic acid, ψ-Phenylbutanoic acid, 4-Phenyl-n-butyric acid, 4-Phenylbutanoic acid, Benzenebutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
638180
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)
InChI Key
OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-フェニル酪酸(4-PBA)は、尿素サイクル異常症の治療に使用されます。
アプリケーション
4-PBAは、小胞体ストレス(ERS)の選択的阻害剤として使用されています
。本化合物は、以下の合成の反応物としても使用することができます:
  • ルイス酸触媒を使用した1-テトラロン。
  • 4,N-ジフェニルブチルアミド。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P21005-25G:
P21005-BULK:
P21005-VAR:
P21005-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Induction of apoptosis coupled to endoplasmic reticulum stress through regulation of CHOP and JNK in bone marrow mesenchymal stem cells from patients with systemic lupus erythematosus
Guo G, et al.
Journal of immunology research (2015)
Yu-Yang Ma et al.
Acta pharmacologica Sinica, 41(3), 404-414 (2019-11-09)
Xanthatin is a natural sesquiterpene lactone purified from Xanthium strumarium L., which has shown prominent antitumor activity against a variety of cancer cells. In the current study, we investigated the effect of xanthatin on the growth of glioma cells in
The therapeutic effects of 4-phenylbutyric acid in maintaining proteostasis.
Kolb PS, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 61, 45-52 (2015)
Synthesis of 1-tetralones by intramolecular Friedel?Crafts reaction of 4-arylbutyric acids using Lewis acid catalysts
Cui DM, et al.
Tetrahedron Letters, 44(21), 4007-4010 (2003)
Clean, reusable and low cost heterogeneous catalyst for amide synthesis
Comerford JW, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 18(21), 2562-2564 (2009)