Merck
1614512
USP
フェニル酪酸ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-PBA, 4-フェニルブチラート, 4-フェニル酪酸, 4-フェニル酪酸ナトリウム, トリブチラート, ブフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NaO2
CAS番号:
分子量:
186.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium phenylbutyrate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sodium phenylbutyrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sodium Phenylbutyrate Oral Powder
  • Sodium Phenylbutyrate Tablets
生物化学的/生理学的作用
フェニル酪酸ナトリウムはヒストン脱アセチル化酵素阻害剤です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1614512-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)