Merck
Y0000809
シクロヘキサン酪酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-シクロヘキシル酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
170.25
Beilstein:
2041731
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium phenylbutyrate
メーカー/製品名
EDQM
mp
30-32 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
InChI Key
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium phenylbutyrate impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0000809-1EA:
Y0000809:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)