Merck
79895
Supelco
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid
pharmaceutical impurity standard
別名:
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O3
CAS番号:
分子量:
178.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Application in enzyme inhibition studies: (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid is utilized to explore enzyme interactions and inhibitory mechanisms within pharmaceutical and biochemical research, providing insights that assist in the development of therapeutic agents and drugs (Ploch-Jankowska, 2024).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
79895-VAR:
79895-BULK:
79895-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)