PHR1935
Ibuprofen Impurity N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propionic acid, (2RS)-2-(4-ETHYLPHENYL) PROPANOIC ACID, (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic acid, 4-Ethyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Ethylhydratropic acid
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
VGMCZELQCNPMQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1935-20MG:
PHR1935-20MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック