安全性情報
1335541
USP
4'-イソブチルアセトフェノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-(4-イソブチルフェニル)エタノン, 1-アセチル-4-イソブチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O
CAS番号:
分子量:
176.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ibuprofen
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChI Key
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ibuprofen Related Compound C USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare system suitability, standard stock, sensitivity, and standard solution during the assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Ibuprofen Tablets
  • Ibuprofen
  • Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
  • Ibuprofen Oral Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
286.7 °F - closed cup
引火点(℃)
141.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1335541-3X0.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Ibuprofen Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 2283-2283 (2022)
Ibuprofen Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 2285-2285 (2016)
Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(3), 1421-1421 (2013)
Ibuprofen
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(4), 2281-2281 (2020)