Merck
BP539
イブプロフェン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
α-メチル-4-(イソブチル)フェニル酢酸, (±)-2-(4-イソブチルフェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O2
CAS番号:
分子量:
206.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ibuprofen
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ibuprofen BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ibuprofen Prolonged-release Tablets
  • Ibuprofen Capsules
  • Ibuprofen Orodispersible Tablets
  • Ibuprofen Tablets
  • Ibuprofen Gel
  • Ibuprofen Prolonged-release Capsules
  • Ibuprofen Effervescent Granules
  • Ibuprofen Oral Suspension
  • 生物化学的/生理学的作用
    シクロオキシゲナーゼ (COX) のインヒビターであり、COX-2よりもCOX-1に対して強く作用します。
    包装
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP539:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)