蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI Key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A88107-500G:
A88107-500ML:
A88107-VAR:
A88107-BULK:
A88107-100G:
A88107-1L:
A88107-1KG:
A88107-5G-KC:
A88107-100ML:
A88107-5G:
A88107-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.