安全性情報
8.00028
Sigma-Aldrich
Acetophenone
for synthesis
別名:
Acetophenone, Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-708-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.45 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
570 °C
有効性
815 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-5.2 % (v/v)
転移温度
flash point 105 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Colour (visual): colorless to yellowish
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.025 - 1.028
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8000280100:
8000280521:
8000289026:
IN2RCMA800028:
8000280000:
8000281000:
8000280501:
8000289999:
8000282521:
8000282501:
試験成績書(COA)