Merck
42163
Supelco
アセトフェノン
analytical standard
別名:
メチルフェニルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H5
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
605842
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
1058 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトフェノンは甘い刺激臭のある無色の液体です。 香水産業では香料成分として、また食品産業では香料としても使用されます。
アプリケーション
アセトフェノンは、香料およびさまざまな品種のアフリカスターアップル(Chrysophillum albidum))の果実中の分析物をクロマトグラフィー法で測定する際に分析標準物質として使用できます。
アセトフェノンはアニリンの還元的アルキル化を促進して N-フェニル-α-メチルベンジルアミンを生成します。 また、添加剤として三フッ化ホウ素エーテラートの存在下に分子酸素下で銅を触媒するカップリング反応により、1-(4-アミノフェニル)-2-フェニルエタン-1,2-ジオンを生成します。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42163-5ML-F:4548173965468
42163-1ML-F:4548173965451
42163-VAR-F:
42163-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of Phenones in a Perfume Composition
Siddiqi I and Pitre KS
Reviews in Analytical Chemistry, 22(1), 9-18 (2003)
Copper-catalyzed aerobic oxygenative cross dehydrogenative coupling of methyl ketones with para-C?H of primary anilines
Ji X, et al.
Green Chemistry, 19, 619-622 (2017)
Catalysis of Organic Reactions, 62 (1994)
Hazardous Chemicals: Safety Management and Global Regulations (2013)
Headspace solid-phase microextraction gas chromatography?mass spectrometry determination of volatile compounds in different varieties of African star apple fruit (Chrysophillum albidum).
Lasekan O, et al.
Food Chemistry, 141(3), 2089-2097 (2013)