Merck
P13800
Sigma-Aldrich
1-フェニルエタノール
98%
別名:
(±)-1-フェニルエタノール, (±)-α-メチルベンジルアルコール, スチラリルアルコール, スチレンアルコール, メチルフェニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
1905149
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.21 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 1-フェニルエタノールは、さまざまなN-ベンジルアセトアミドを合成するために酸触媒Ritter反応に使用できます。
  • この化合物は、パラジウム触媒ヒドロキシ指向環化を通して[60]フラーレン融合イソクロマン誘導体を合成するための主要な前駆体のひとつです。
  • この化合物は、1-フェニルエタノールを2-アミノベンジルアルコール誘導体と反応させて対応するキノンを生成するキノリンのFriedlander合成に使用されます。
  • 1-フェニルエタノールは、位置選択的なポリミジンのイリジウム触媒多成分合成にも使用されます。
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
P13800-VAR:
P13800-5KG:
P13800-500G:
P13800-25G:
P13800-1KG:
P13800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Ritter reaction under truly catalytic Br?nsted acid conditions.
Sanz R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2007(28), 4642-4645 (2007)
A sustainable multicomponent pyrimidine synthesis.
Deibl N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(40), 12804-12807 (2015)
FeCl3-catalyzed Ritter reaction. Synthesis of amides.
Anxionnat B, et al.
Tetrahedron Letters, 50(26), 3470-3473 (2009)
Transition-metal-free indirect friedlander synthesis of quinolines from alcohols.
Martinez R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(24), 9778-9780 (2008)
Synthesis of [60] fullerene-fused tetrahydrobenzooxepine and isochroman derivatives via hydroxyl-directed C?H activation/C?O cyclization.
Zhai W Q, et al.
Organic Letters, 16(6), 1638-1641 (2014)