Merck
A10701
Sigma-Aldrich
アセトフェノン
ReagentPlus®, 99%
別名:
メチルフェニルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H5
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
605842
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
1058 °F
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトフェノンは、接触水素化によるアルコールの合成や香料製造に使用される芳香族ケトンです。
アセトフェノン(AP、メチルフェニルケトン)は一般的な工業用溶剤です。PdAu-NPs-TiO2(二酸化チタン担持パラジウム金バイメタルナノ粒子)ハイブリッドの存在下で、1-フェニルエタノールから合成されます。真空紫外吸収スペクトルでは、196、191、179、167mμに吸収帯が認められます。APは、キラルオキサゾリンに基づくN-キレート配位子の存在下でα-ナフチルフェニルシランと反応し、高いエナンチオ選択性でヒドロシリル化を受けます。 様々な条件下の様々な遷移金属触媒存在下で、水素化反応を受ける場合もあります。
アプリケーション
アセトフェノンは、電圧固定法を用いたM71ニューロンにおける最大電流の誘導に使用されました。Leuckart反応を介するN-(1-フェニルエチル)ホルムアミドの合成にも使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A10701-100ML:4548173925165
A10701-BULK:
A10701-5ML:4548173925172
A10701-1KG:
A10701-100G:
A10701.SB:
A10701-2.5L:
A10701-2ML:
A10701-3KG:
A10701-1L:4548174010235
A10701-5G:
A10701-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogenation of aromatic ketones with Pt-and Sn-modified Pt catalysts
Gerardo S F et al.
Applied Catalysis A: General, 215-223, 269-269 (2004)
Vacuum ultraviolet spectra of styrene, benzaldehyde, acetophenone, and benzonitrile.
Kimura K and Nagakura S.
Theoretica chimica acta, 3(2), 164-173 (1965)
Ultrasonic studies on binary mixtures of some aromatic ketones with acetonitrile at T= 308.15 K
Savitha T et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38, 1438-1442 (2006)
Jiwei He et al.
The European journal of neuroscience, 36(4), 2452-2460 (2012-06-19)
Early experience considerably modulates the organization and function of all sensory systems. In the mammalian olfactory system, deprivation of the sensory inputs via neonatal, unilateral naris closure has been shown to induce structural, molecular and functional changes from the olfactory
Green-chemistry Compatible Approach to TiO2-supported PdAu Bimetallic Nanoparticles for Solvent-free 1-Phenylethanol Oxidation under Mild Conditions.
Chang JB, et al.
Nano-Micro Letters, 7(3), 307-315 (2015)