安全性情報
8.22314
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
別名:
4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3O)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-602-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
220 °C
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-5.3 % (v/v)
屈折率
n20/D 1.57
pH
7 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
247-249 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 116 °C
溶解性
2 g/L
密度
1.12 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI Key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Multi-Target Directed Ligands for Alzheimer′s Disease: </strong>Used as a drug fragment to synthesize novel substituted thiosemicarbazones for the treatment of Alzheimer′s disease (AD) (Varma et al., 2023).</li>
<li><strong>Wound Dressing Membranes Based on Immobilized Anisaldehyde:</strong> wound dressing membranes involved immobilizing anisaldehyde (4-Methoxybenzaldehyde) onto a chitosan-GA-gelatin copolymer, offering insights into its therapeutic potential in wound care applications (Tamer et al., 2022).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN28223140250:
8223140250:
8223141000:
8223149999:
8223140000:
試験成績書(COA)