蒸気圧
0.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
302 °C
有効性
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
216.3 °C/1013.25 hPa
mp
47.1 °C
転移温度
flash point 92 °C
溶解性
919 g/L
密度
1.19 g/cm3 at 60 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI Key
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類