蒸気密度
4.84 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.27 mmHg ( 50 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
746 °F
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
209-215 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChI Key
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
124974-5G:
124974-BULK:
124974-1L:
124974-250ML:
124974-VAR:
124974-500G:
124974-5ML:
124974-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック