Merck
558311
Sigma-Aldrich
4-Chlorochalcone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=CHOCOC6H5
CAS番号:
分子量:
242.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
113-117 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
phenyl
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H/b11-8+
InChI Key
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
詳細
4-Chlorochalcone is a chalcone derivative. Its crystals exhibit monoclinic system with space group P21/c. It can undergo conjugate addition reaction with pyrrole in the presence of AlKIT-5 (mesoporous 3D aluminosilicate catalyst) to form the corresponding C2-alkylated pyrrole derivatives.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
558311-50G:
558311-BULK:
558311-VAR:
558311-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly Efficient Friedel-Crafts Alkylation of Indoles and Pyrrole Catalyzed by Mesoporous 3D Aluminosilicate Catalyst with Electron-Deficient Olefins.
Naidu TS, et al.
Synlett, 18, 2813-2817 (2010)
Structure of 4-chlorochalcone.
Li Z and Su G.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 50(1), 126-127 (1994)