Merck
T35602
Sigma-Aldrich
p-トルアルデヒド
97%
別名:
4-メチルベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
385772
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
溶解性
water: soluble 0.25 g/L at 25 °C
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI Key
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-トルアルデヒド(4-メチルベンズアルデヒド)は芳香族アルデヒドです。p-キシレンのUV光照射による酸化において、光誘起電子移動メカニズムを介して主要な酸化生成物として生成されています。二鉄 μ-エチリジン複合体との縮合反応を受け、μ-ビニルカーバイン複合体が得られます(収率92%)。
アプリケーション
p-トルアルデヒドは、(E)-3-(4-メチル-フェン-イル)-1-(1,3-チア-ゾル-2-イル)プロプ-2-エン-1-オンの調製に使用される場合があります。また、(Z)-三置換アリルアルコールの調製に使用される場合があります。
p-トルアルデヒドは、シュードモナス・プチダの菌株の培地において増殖基質として用いられる場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T35602-500G:
T35602-100G:
T35602-5G:
T35602-VAR:
T35602-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Young K Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(12), 3702-3703 (2004-03-25)
In this Communication, we outline a new one-pot, multicomponent coupling reaction that allows easy access to (Z)-trisubstituted allylic alcohols. Our strategy is based on E to Z isomerization of the 1-bromo-1-dialkylvinylborane upon reaction with dialkylzinc reagents, and subsequent transmetalation to
Ohkubo et al.
Organic letters, 2(23), 3647-3650 (2000-11-14)
The 100% selective oxygenation of p-xylene to p-tolualdehyde is initiated by photoinduced electron transfer from p-xylene to the singlet excited state of 10-methyl-9-phenylacridinium ion under visible light irradiation, yielding p-tolualdehyde exclusively as the final oxygenated product. The reason for the
Synthesis of cationic diiron μ-vinylcarbyne complexes.
Casey CP, et al.
Polyhedron, 7(10), 881-992 (1988)
M J Worsey et al.
Journal of bacteriology, 124(1), 7-13 (1975-10-01)
Pseudomonas putida (arvilla) mt-2 carries genes for the catabolism of toluene, m-xylene, and p-xylene on a transmissible plasmid, TOL. These compounds are degraded by oxidation of one of the methyl substituents via the corresponding alcohols and aldehydes to benzoate and
Annamalai Palaniappan et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 6), o1875-o1875 (2012-06-22)
In the title chalcone, C(13)H(11)NOS, derived from the condensation of p-tolualdehyde and 1-(1,3-thia-zol-2-yl)ethanone, the olefine group has a trans configuration. No classical hydrogen bonding is present in the crystal structure.