Merck
173614
Sigma-Aldrich
4-メチルシクロヘキサノン
99%
別名:
テトラヒドロ-p-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
112.17
FEMA番号:
3948
Beilstein:
506746
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4443 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-メチルシクロヘキサノンは、ラセミ体のピンギザン型セスキテルペノイドアクチホロンAの合成に使用されました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
173614-25ML:4548173109107
173614-25KG:
173614-100ML:4548173109091
173614-500ML:4548173109114
173614-BULK:
173614-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ming-Tsang Hsieh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(16), 3285-3290 (2009-07-31)
Starting from 4-methylcyclohexanone (7), a concise total synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form, has been accomplished in 14 steps with an overall yield of 14.5%.