Merck
371475
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルシクロペンタノン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C5H6(=O)
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1(C)CCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6(7)8/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2-ジメチルシクロペンタノンは、ケトンです。側鎖に2,2-ジメチルシクロペンタノンユニットを伴うさまざまなC-2置換ビタミンD誘導体が報告されています。 2-ピロリジンマグネシウム塩を用いて一選択的に取得されたエノラート前駆体による2,2-ジメチルシクロペンタノンの位置選択的合成が報告されています。
アプリケーション
2,2-ジメチルシクロペンタノン・エノラートは、P-アリル-2-ホスファビシクロ[3.3.0]オクタン族 (PBO) に属するキラルホスフィンのエナンチオ選択性合成の開始試薬として使用可能です。これは、以下の合成にも使用できます:
  • 2,6,6-トリメチル-2-アザスピロ[4.4]ノナン-1,3-ジオン、アスペルパラリンAのスピロスクシンイミド部分
  • 新規スピロペンタノピロリジジン・オキシム・アルカロイド、すなわち2′,3′,5′,6′,7′,7a′-ヘキサハイドロ-2,2-ジメチルスピロシクロペンタン-1
  • δ,δ-ジメチル-δ-バレロラクトン、バイヤー・ビリガー酸化による。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
371475-VAR:
371475-BULK:
371475-5G:
371475-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of catalpalactone.
Lane KJ and Pinder AR.
The Journal of Organic Chemistry, 47(16), 3171-3172 (1982)
Edwin Vedejs et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(14), 4166-4173 (2003-04-03)
A new class of chiral phosphines belonging to the P-aryl-2-phosphabicyclo[3.3.0]octane family (PBO) has been prepared by enantioselective synthesis starting from lactate esters and 2,2-dimethylcyclopentanone enolate 5. A selective enolate alkylation method has been developed for preparation of 9 and 10
Synthesis of pyrrolizidine oximes 222 and 236: Novel alkaloids of a dendrobatid poison frog.
Rutchinson KD, et al.
Tetrahedron, 50(21), 6129-6136 (1994)
Regioselective Synthesis of 2, 2-Dimethylcyclopentanone Using 2-Pyrrolidone Magnesium Salt as Electrogenerated Base.
Bonafoux D, et al.
Synthetic Communications, 28(1), 93-98 (1998)
Hiroshi Saito et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 136, 3-8 (2013-02-19)
Up to the present, numerous vitamin D derivatives have been synthesized, but most of them have straight side chains, and there are few publications described about in vitro and in vivo evaluations on bone by vitamin D derivatives. In our
資料
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.