Merck
130362
Sigma-Aldrich
イソブチロフェノン
97%
別名:
2-メチル-1-フェニル-1-プロパノン, イソブチリルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
774499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
CC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソブチロフェノンは、注射液中の塩酸ヒドロキシジンとベンジルアルコールの測定において内部標準として使用されました。また、α-ヒドロキシイソブチロフェノンの調製でも使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F
引火点(℃)
84 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130362-25G:
130362-VAR:
130362-100G:
130362-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zijun Wang et al.
Science advances, 6(39) (2020-09-27)
As a promising actuating material, liquid crystal elastomer (LCE) has been intensively explored in building diverse active structures and devices. Recently, direct ink writing technique has been developed to print LCE structures with various geometries and actuation behaviors. Despite the
Gavin McLaughlin et al.
Drug testing and analysis, 10(9), 1404-1416 (2018-04-20)
The availability of new psychoactive substances (NPS) on the recreational drug market continues to create challenges for scientists in the forensic, clinical and toxicology fields. Phenmetrazine (3-methyl-2-phenylmorpholine) and an array of its analogs form a class of psychostimulants that are
The chlorination of isobutyrophenone: determination of its p K a value and of the course of the reaction.
Guthrie JP and Cossar J.
Canadian Journal of Chemistry, 68(3), 397-403 (1990)
H Montazerian et al.
Acta biomaterialia, 96, 149-160 (2019-06-30)
In the present study, polydimethylsiloxane (PDMS) porous scaffolds are designed based on minimal surface architectures and fabricated through a low-cost and accessible sacrificial mold printing approach using a fused deposition modeling (FDM) 3D printer. The effects of pore characteristics on
Anna K Whitehead et al.
Regenerative biomaterials, 5(3), 167-175 (2018-06-27)
Coordinated investigations into the interactions between biologically mimicking (biomimetic) material constructs and stem cells advance the potential for the regeneration and possible direct replacement of diseased cells and tissues. Any clinically relevant therapies will require the development and optimization of