Merck
M26615
Sigma-Aldrich
4′-メチルアセトフェノン
95%
別名:
メチルp-トリルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
606053
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
密度
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M26615-1KG:
M26615-5L:
M26615-5ML:
M26615-250ML:
M26615-100ML:
M26615-BULK:
M26615-1L:
M26615-500ML:
M26615-5G:
M26615-500G:
M26615-VAR:
M26615-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of