アッセイ
98%
形状
solid
bp
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チタンテトライソプロポキシドの存在下で、1,2-ビス(ヒドロキシカンファースルホンアミド)シクロヘキセンによって媒介される4′-(トリフルオロメチル)アセトフェノンへのジアルキル亜鉛のエナンチオ選択的付加が調査されました。4′-(トリフルオロメチル)アセトフェノンのリン光発光スペクトルは、パルス光源リン光測定法を使用して研究されています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
233188-BULK:
233188-VAR:
233188-5G:
233188-25G:
233188-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pulsed source, time resolved phosphorimetry determination of phosphorescence lifetimes.
Analytical Chemistry, 45(2), 381-382 (1973)
Highly enantioselective addition of dialkylzinc reagents to ketones promoted by titanium tetraisopropoxide.
Tetrahedron Asymmetry, 13(21), 2291-2293 (2002)