アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
密度
1.588 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h1H
InChI Key
QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
103748-100G:
103748-1G:
103748-BULK:
103748-10G:
103748-VAR:
103748-2.5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック