アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
λmax
416 nm
507 nm (2nd)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc([nH]5)c(-c6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F)c7ccc(n7)c(-c8c(F)c(F)c(F)c(F)c8F)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H10F20N4/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50/h1-8,65,68H/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+
InChI Key
VJEVAXUMNMFKDT-OTHQCIQNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252921-1G:
252921-25MG:
252921-VAR:
252921-100MG:
252921-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering