Merck
259071
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-テトラフェニル-21H,23H-ポルフィン塩化鉄(III)
≥94% (HPLC)
別名:
メソ-テトラフェニルポルフィリン塩化鉄(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H28ClFeN4
CAS番号:
分子量:
704.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
λmax
418 nm
SMILES記法
Cl[Fe]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.ClH.Fe/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;1H;/q-2;;+3/p-1/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI Key
ZDYSAMCSFRQDMN-YKKPBKTHSA-M
アプリケーション
  • カーボンナノパウダー確率センサー:この研究では、全血中のバイオマーカーの超高感度アッセイのためのカーボンナノパウダーに基づくセンサーにおけるポルフィリン鉄(III)の用途について記述しています(Stefan-van Staden et al., 2022)。
  • 高感度一酸化炭素検出器:還元型酸化グラフェンで官能化したテトラフェニルポルフィリン鉄を使用した一酸化炭素検出器の開発について議論しています(Shirsat et al., 2023)。
  • 硫黄ドープグラフェン電気化学センサー:この論文では、飲料中のリモネンを検出するためのセンサーにおけるテトラフェニルポルフィリン鉄の使用について調べています(Niculae et al., 2022)。
特徴および利点
室温で水酸基をヘキサメチルジシラザンでシリル化する効果的な触媒です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
259071-500MG:
259071-VAR:
259071-BULK:
259071-100MG:
259071-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W R Scheidt et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 45 ( Pt 8), 1214-1216 (1989-08-15)
[FeCl(C44H28N4)], Mr = 704.03, monoclinic, P21/n, a = 10.254 (2), b = 15.969 (3), c = 20.810 (4) A, beta = 90.48 (2) degree, V = 3407.7 A3, Z = 4, Dx = 1.37 g cm-3, Mo K alpha, lambda
K Tajima et al.
Biochemical and biophysical research communications, 166(2), 924-930 (1990-01-30)
Coordination reaction between linolenic-acid-hydroperoxide (LHPO) and chloro(5, 10, 15, 20-tetraphenyl)-porphyrinato iron (III), Fe(III)TPPCl, was investigated by means of ESR. ESR spectra of the ferric low-spin complex (g1 = 2.336, g2 = 2.174 and g3 = 1.929) was recorded for the