Merck
252190
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-テトラフェニル-21H,23H-ポルフィンコバルト(II)
Dye content 85 %
別名:
コバルトTPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H28CoN4
CAS番号:
分子量:
671.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 85%
品質水準
mp
>300 °C (dec.)
λmax
409 nm
524 nm (2nd)
SMILES記法
[Co]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Co/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
InChI Key
LSZLYWSRWXFMOI-DAJBKUBHSA-N
特徴および利点
非対称置換ジヒドロオキセピン類の合成において置換シクロヘプタトリエンエンドペルオキシド類の分解に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252190-500MG:4548173934198
252190-BULK:
252190-VAR:
252190-5G:
252190-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shunsuke Shiba et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(5) (2020-03-04)
We report on an optical nitrogen oxide (NO) gas sensor device using cobalt tetraphenylporphyrin (CoTPP) dispersed in three kinds of hydrophobic polymer film matrix (polystyrene (PSt), ethylcellulose (EC), and polycyclohexyl methacrylate (PCHMA)) to improve humidity resistance. Our approach is very
資料
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering